4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7701-25G PC7701-5G
APOSPC7701-25GEA 2150 SEK
APOSPC7701-25G APOSPC7701-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Smältpunkt: 214…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269641
CAS nummer: 51446-31-2