2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 735 SEK
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.0400 g/mol
Smältpunkt: 46…56 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00126489
CAS nummer: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8 III