1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 1475 SEK
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₈FIO
Smältpunkt: 45…46 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368761
CAS nummer: 886762-45-4