N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 805 SEK
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689790
CAS nummer: 937602-15-8