5-Fluoro-2-methylindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 190 SEK
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formel: C9H8FN
MW: 149,17 g/mol
Kokpunkt: 112…120 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 97…101 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02093649
CAS nummer: 399-72-4