4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 1125 SEK
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O
Kokpunkt: 78…80 °C/4mmHg
Smältpunkt: 18…20 °C
Densitet: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004661
CAS nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6