3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 465 SEK
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄NO₃F
MW: 169,1100 g/mol
Smältpunkt: 57…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00968940
CAS nummer: 160538-51-2