2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 600 SEK
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689758
CAS nummer: 937601-82-6