1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2'-((Perfluoroethane-1,2-diyl)bis(oxy))bis(2,2-difluoroethanol)
PC7617-25G PC7617-5G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 1975 SEK
APOSPC7617-25G APOSPC7617-5G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formel: C₆H₆F₈O₄
MW: 294,1 g/mol
Kokpunkt: 103 °C/1,3mmHg
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094435
CAS nummer: 129301-42-4