3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7551-1G
PC7551-5G
PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA
755
SEK
APOSPC7551-1G
APOSPC7551-5G
APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₄S Smältpunkt: 212…213 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09743730 CAS nummer: 185945-88-4 |