4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 1350 SEK
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
Smältpunkt: 65…70 °C
Densitet: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672933
CAS nummer: 656-65-5