7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 1125 SEK
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₂S
Smältpunkt: 255…258 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07377074
CAS nummer: 550998-67-9