(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC7539-5G PC7539-1G PC7539-25G
APOSPC7539-5GEA 895 SEK
APOSPC7539-5G APOSPC7539-1G APOSPC7539-25G
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,15 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00091534
CAS nummer: 1735-91-7