4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 260 SEK
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.15 g/mol
Smältpunkt: 121…128 °C
Densitet: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053042
CAS nummer: 22179-86-8