3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 2275 SEK
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Smältpunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02647312
CAS nummer: 40067-80-9