5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 615 SEK
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Smältpunkt: 177 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01569537
CAS nummer: 83265-53-6