2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 825 SEK
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Formel: C₇H₇FO₃S
MW: 190,19 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264549
CAS nummer: 398456-87-6