3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7479-1G
PC7479-5G
APOSPC7479-1GEA
855
SEK
APOSPC7479-1G
APOSPC7479-5G
3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN MW: 307,44 g/mol Smältpunkt: 39…41 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09264543 CAS nummer: 134161-12-9 |