2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 1725 SEK
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,21 g/mol
Smältpunkt: 176…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264536
CAS nummer: 1000339-64-9