4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC7467-1G PC7467-5G
APOSPC7467-1GEA 1400 SEK
APOSPC7467-1G APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
MW: 206,19 g/mol
Kokpunkt: 219 °C
Smältpunkt: 29…31 °C
Densitet: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00129191
CAS nummer: 4021-50-5