1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 1300 SEK
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Smältpunkt: 177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01418201
CAS nummer: 329064-15-5