2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 2850 SEK
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kokpunkt: 100…102 °C/8mmHg
Smältpunkt: 39…47 °C
Densitet: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407341
CAS nummer: 360575-28-6