4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 4725 SEK
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formel: C₈H₆F₃NOS
MW: 221,19 g/mol
Smältpunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068113
CAS nummer: 149169-34-6