4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 1275 SEK
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
MW: 236,15 g/mol
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052352
CAS nummer: 72220-50-9