2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 2700 SEK
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04 g/mol
Smältpunkt: 48…55 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052333
CAS nummer: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III