1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 500 SEK
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Kokpunkt: 72…74 °C/15mmHg
Densitet: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042411
CAS nummer: 103962-05-6