1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 585 SEK
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Kokpunkt: 164…165 °C
Densitet: 1.916 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042410
CAS nummer: 175278-00-9