4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 260 SEK
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Kokpunkt: 100…102 °C/12mmHg
Densitet: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036029
CAS nummer: 1736-74-9