3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 260 SEK
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Kokpunkt: 272
Smältpunkt: 88…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041501
CAS nummer: 1014-81-9