2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 260 SEK
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00204180
CAS nummer: 175277-19-7