2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 875 SEK
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052325
CAS nummer: 1979-29-9