3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7434F-25G
PC7434F-5G
PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA
615
SEK
APOSPC7434F-25G
APOSPC7434F-5G
APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.12 g/mol Kokpunkt: 83…86 °C/24mmHg Smältpunkt: 450 Densitet: 1.33 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042406 CAS nummer: 52771-21-8 |