2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7433B-25G
PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA
1825
SEK
APOSPC7433B-25G
APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Smältpunkt: 68…70 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00204176 CAS nummer: 3832-55-1 |