1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 1200 SEK
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂O₂S
Smältpunkt: 19…21 °C
Densitet: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00037891
CAS nummer: 29540-81-6