3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 840 SEK
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,0325 g/mol
Smältpunkt: 112…118 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06200705
CAS nummer: 870718-07-3