4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 260 SEK
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Smältpunkt: 86…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660161
CAS nummer: 886496-49-7