5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 1875 SEK
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9 g/mol
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672935
CAS nummer: 364-12-5