2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 260 SEK
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Smältpunkt: 32…36 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861196
CAS nummer: 202865-77-8