2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 465 SEK
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Smältpunkt: 51…56 °C
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00142872
CAS nummer: 94569-84-3