2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 480 SEK
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Smältpunkt: 64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672923
CAS nummer: 59142-68-6