5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 18025 SEK
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
Smältpunkt: 272…275 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039528
CAS nummer: 2792-72-5