4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 1275 SEK
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Smältpunkt: 30…35 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143265
CAS nummer: 188582-62-9