2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 450 SEK
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Smältpunkt: 91…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142876
CAS nummer: 202865-66-5