4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 2800 SEK
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Smältpunkt: 149…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672937
CAS nummer: 351-30-4