4-Chloro-8-fluoroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 480 SEK
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
MW: 181.60 g/mol
Smältpunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00278785
CAS nummer: 63010-72-0