4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 1825 SEK
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00277447
CAS nummer: 80517-21-1