2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
PC7336-1G PC7336-10G PC7336-5G
APOSPC7336-1GEA 1400 SEK
APOSPC7336-1G APOSPC7336-10G APOSPC7336-5G
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃O
MW: 275,28 g/mol
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203918
CAS nummer: 215434-37-0