1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC7333-1G PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA 4875 SEK
APOSPC7333-1G APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
MW: 318,25 g/mol
Smältpunkt: 153…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08704869
CAS nummer: 942474-46-6