4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 1575 SEK
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
Smältpunkt: 51…53 °C
Flampunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272135
CAS nummer: 64287-19-0