2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 685 SEK
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Kokpunkt: 137 °C
Densitet: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 69 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00674087
CAS nummer: 395-64-2